Print…
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Imidazoleacetic acid, Imidazol-1-yl-acetic acid, 1-(Carboxymethyl)imidazole, 2-(1-Imidazolyl)acetic acid
OR0882-100G OR0882-500G
APOSOR0882-100GEA 56.7 EUR
APOSOR0882-100G APOSOR0882-500G
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
Fórmula: C₅H₆N₂O₂
Peso Molecular: 126.1133 g/mol
Ponto de Fusão: 255…257 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01721800
Número CAS: 22884-10-2