Print…
4-Methylpiperazine-1-ethanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Hydroxyethyl)-4-methylpiperazine
OR0879-25G OR0879-100G OR0879-5G
APOSOR0879-25GEA 62.5 EUR
APOSOR0879-25G APOSOR0879-100G APOSOR0879-5G
4-Methylpiperazine-1-ethanol 95%
4-Methylpiperazine-1-ethanol
Fórmula: C₇H₁₆N₂O
Ponto de Fusão: 54…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03840691
Número CAS: 5464-12-0