Print…
Phenyl-4-hydroxybenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0863-25G OR0863-500G OR0863-100G
APOSOR0863-25GEA 139 EUR
APOSOR0863-25G APOSOR0863-500G APOSOR0863-100G
Phenyl-4-hydroxybenzoate
Phenyl-4-hydroxybenzoate
Fórmula: C₁₃H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 182 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016467
Número CAS: 17696-62-7
EINECS: 241-698-9