Print…
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 99.5+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0857-25G OR0857-1G
APOSOR0857-25GEA 143 EUR
APOSOR0857-25G APOSOR0857-1G
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 99.5+%
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de Fusão: 156…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051964
Número CAS: 18278-34-7