Print…
4-Hydroxybenzylamine hydrobromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Aminomethyl)phenol hydrobromide
OR0853-5G OR0853-25G
APOSOR0853-5GEA 85.7 EUR
APOSOR0853-5G APOSOR0853-25G
4-Hydroxybenzylamine hydrobromide 97%
4-Hydroxybenzylamine hydrobromide
Fórmula: C₇H₁₀BrNO
Ponto de Fusão: 200…203 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02258769
Número CAS: 90430-14-1