Print…
3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Bromophenyl)methanamine hydrochloride
OR0852-25G OR0852-5G OR0852-100G
APOSOR0852-25GEA 84.1 EUR
APOSOR0852-25G APOSOR0852-5G APOSOR0852-100G
3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
3-Bromobenzylamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₉BrClN
Ponto de Fusão: 218…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012856
Número CAS: 39959-54-1