Print…
Cyclododecanol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0848-100G OR0848-500G
APOSOR0848-100GEA 0 EUR
APOSOR0848-100G APOSOR0848-500G
Cyclododecanol 99%
Cyclododecanol
Fórmula: C₁₂H₂₄O
Peso Molecular: 184.32 g/mol
Ponto de ebulição: 273 °C
Ponto de Fusão: 76…79 °C
Ponto de Inflamação: 138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003717
Número CAS: 1724-39-6
EINECS: 217-031-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS III