Print…
4-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxymethyl-N,N-dimethylaniline
OR0847-1G OR0847-250MG OR0847-5G
APOSOR0847-1GEA 95.7 EUR
APOSOR0847-1G APOSOR0847-250MG APOSOR0847-5G
4-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
4-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₃NO
Ponto de ebulição: 125…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD03840449
Número CAS: 1703-46-4