Print…
2-Bromo-5-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-5-picoline
OR0845-100G OR0845-25G
APOSOR0845-100GEA 43.5 EUR
APOSOR0845-100G APOSOR0845-25G
2-Bromo-5-methylpyridine
2-Bromo-5-methylpyridine
Fórmula: C₆H₆BrN
Peso Molecular: 172.02 g/mol
Ponto de ebulição: 95…96 °C/12.5mmHg
Ponto de Fusão: 40…45 °C
Ponto de Inflamação: 103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00209553
Número CAS: 3510-66-5