Print…
Methyl-3-cyclohexene-1-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0842-10G OR0842-1G
APOSOR0842-10GEA 0 EUR
APOSOR0842-10G APOSOR0842-1G
Methyl-3-cyclohexene-1-carboxylate 97%
Methyl-3-cyclohexene-1-carboxylate
Fórmula: C₈H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 185 °C
Densidade: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053266
Número CAS: 6493-77-2
EINECS: 229-376-6
UN: 3272
ADR: 3,III