Print…
2-Chlorobenzophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0833-100G OR0833-500G OR0833-1KG
APOSOR0833-100GEA 21.9 EUR
APOSOR0833-100G APOSOR0833-500G APOSOR0833-1KG
2-Chlorobenzophenone 98%
2-Chlorobenzophenone
Fórmula: C₁₃H₉ClO
Ponto de ebulição: 180 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 45…47 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000558
Número CAS: 5162-03-8
EINECS: 225-936-9