Print…
3-Thiophenecarbonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0832-25G OR0832-5G
APOSOR0832-25GEA 46.4 EUR
APOSOR0832-25G APOSOR0832-5G
3-Thiophenecarbonitrile 97%
3-Thiophenecarbonitrile
Fórmula: C₅H₃NS
Ponto de ebulição: 205 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 85,56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151852
Número CAS: 1641-09-4
EINECS: 216-687-7