Print…
3-Iodobenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0825-25G OR0825-5G
APOSOR0825-25GEA 40.6 EUR
APOSOR0825-25G APOSOR0825-5G
3-Iodobenzonitrile 98%
3-Iodobenzonitrile
Fórmula: C₇H₄IN
Ponto de Fusão: 39…44 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00079762
Número CAS: 69113-59-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III