Print…
1-Carbamoylpiperidine-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0808-1G OR0808-250MG OR0808-5G
APOSOR0808-1GEA 0 EUR
APOSOR0808-1G APOSOR0808-250MG APOSOR0808-5G
1-Carbamoylpiperidine-4-carboxylic acid
1-Carbamoylpiperidine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₁₂N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06655891
Número CAS: 851168-77-9