Print…
1-Boc-4-piperidineacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]acetic acid, 2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)acetic acid, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidylacetic acid
OR0804-10G OR0804-1G OR0804-5G
APOSOR0804-10GEA 37.7 EUR
APOSOR0804-10G APOSOR0804-1G APOSOR0804-5G
1-Boc-4-piperidineacetic acid
1-Boc-4-piperidineacetic acid
Fórmula: C₁₂H₂₁NO₄
Ponto de Fusão: 99…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00800239
Número CAS: 157688-46-5