Print…
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)ethanamine, 2-(4-Methyl-piperazin-1-yl)-ethylamine
OR0800-1G OR0800-5G OR0800-10G
APOSOR0800-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0800-1G APOSOR0800-5G APOSOR0800-10G
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine 95%
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine
Fórmula: C₇H₁₇N₃
Ponto de ebulição: 112 °C/30mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03701701
Número CAS: 934-98-5
EINECS: 213-296-3
UN: 2735
ADR: 8,III