Print…
2,2'-Thiodiacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR0788-100G OR0788-1KG OR0788-500G
APOSOR0788-100GEA 0 EUR
APOSOR0788-100G APOSOR0788-1KG APOSOR0788-500G
2,2'-Thiodiacetic acid 98%
2,2'-Thiodiacetic acid
Fórmula: C₄H₆O₄S
Ponto de Fusão: 128…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004359
Número CAS: 123-93-3
EINECS: 204-663-9
UN: 3261
ADR: 8,II