Print…
Ácido Malónico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3-Propanedioic acid
OR0786-100G OR0786-1KG OR0786-500G
APOSOR0786-100GEA 21.9 EUR
APOSOR0786-100G APOSOR0786-1KG APOSOR0786-500G
Ácido Malónico
Ácido Malónico
Fórmula: C₃H₄O₄
Peso Molecular: 104.06 g/mol
Ponto de ebulição: 387
Ponto de Fusão: 132…136 °C (decomposição)
Densidade: 1.62 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002707
Número CAS: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 13,05732