Print…
4-(Methylthio)aniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Methylmercapto)aniline
OR0773-100G OR0773-25G OR0773-5G
APOSOR0773-100GEA 215 EUR
APOSOR0773-100G APOSOR0773-25G APOSOR0773-5G
4-(Methylthio)aniline 97%
4-(Methylthio)aniline
Fórmula: C₇H₉NS
Ponto de ebulição: 272…273 °C
Densidade: 1,119 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007889
Número CAS: 104-96-1
EINECS: 203-256-3
UN: 3334
ADR: 9,III