Print…
3,5-Dichlorothiophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0770-1G OR0770-5G
APOSOR0770-1GEA 0 EUR
APOSOR0770-1G APOSOR0770-5G
3,5-Dichlorothiophenol 97%
3,5-Dichlorothiophenol
Fórmula: C₆H₄Cl₂S
Ponto de ebulição: 270…272 °C
Ponto de Fusão: 62…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041423
Número CAS: 17231-94-6