Print…
Toluene-p-sulphonic anhydride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Methylbenzenesulphonic anhydride, p-Toluenesulphonic anhydride
OR0751-100G OR0751-25G
APOSOR0751-100GEA 43.5 EUR
APOSOR0751-100G APOSOR0751-25G
Toluene-p-sulphonic anhydride 95%
Toluene-p-sulphonic anhydride
Fórmula: C₁₄H₁₄O₅S₂
Ponto de Fusão: 121…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008548
Número CAS: 4124-41-8
EINECS: 223-926-9
UN: 2585
ADR: 8,III