Print…
4-Pyridineboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Pyridinylboronic acid, Pyridine-4-boronic acid, Pyridin-4-ylboronic acid
OR0727-25G OR0727-5G
APOSOR0727-25GEA 37.7 EUR
APOSOR0727-25G APOSOR0727-5G
4-Pyridineboronic acid 97%
4-Pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₆BNO₂
Peso Molecular: 122.92 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD01074545
Número CAS: 1692-15-5