Print…
D-(+)-Proline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: H-D-Pro-OH, (R)-(+)-Proline, D-Proline
OR0718-100G OR0718-25G OR0718-5G
APOSOR0718-100GEA 154 EUR
APOSOR0718-100G APOSOR0718-25G APOSOR0718-5G
D-(+)-Proline
D-(+)-Proline
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Fórmula: C₅H₉NO₂
Ponto de Fusão: 223 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064317
Número CAS: 344-25-2
EINECS: 206-452-7