Print…
(2-Bromoethoxy)benzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: β-Bromophenetole, 2-Phenoxyethyl bromide, 2-Bromoethyl phenyl ether, ω-Bromophenetole
OR0698-25G OR0698-100G OR0698-500G
APOSOR0698-25GEA 23.2 EUR
APOSOR0698-25G APOSOR0698-100G APOSOR0698-500G
(2-Bromoethoxy)benzene 98%
(2-Bromoethoxy)benzene
Fórmula: BrCH₂CH₂OC₆H₅
Ponto de ebulição: 135…137 °C/20mmHg
Ponto de Fusão: 31…35 °C
Densidade: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000234
Número CAS: 589-10-6
EINECS: 209-634-4