Print…
3-Nitro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Nitro-4-(pyrrolidin-1-yl)benzaldehyde
OR0689-100MG OR0689-500MG
APOSOR0689-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR0689-100MG APOSOR0689-500MG
3-Nitro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
3-Nitro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O₃
Peso Molecular: 220.23 g/mol
Ponto de Fusão: 103…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00455104
Número CAS: 284679-97-6