Print…
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0682-100MG OR0682-10G OR0682-1G
APOSOR0682-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR0682-100MG APOSOR0682-10G APOSOR0682-1G
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde 95+%
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde
Fórmula: C₁₂H₁₄N₂O₃
Ponto de Fusão: 48…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00831780
Número CAS: 39911-29-0