Print…
4-Nitro-L-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: H-Phe(4-NO2)-OH
OR0679-25G OR0679-100G
APOSOR0679-25GEA 21.9 EUR
APOSOR0679-25G APOSOR0679-100G
4-Nitro-L-phenylalanine
4-Nitro-L-phenylalanine
Fórmula: C₉H₁₀N₂O₄
Ponto de Fusão: 221,9…223.3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051221
Número CAS: 949-99-5
EINECS: 213-446-8