Print…
4-Chlorophenyl methyl sulphone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chlorophenyl Methyl sulphone, 1-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzene
OR0678-100G OR0678-10G OR0678-50G
APOSOR0678-100GEA 98.6 EUR
APOSOR0678-100G APOSOR0678-10G APOSOR0678-50G
4-Chlorophenyl methyl sulphone 98%
4-Chlorophenyl methyl sulphone
Fórmula: C₇H₇ClO₂S
Ponto de Fusão: 96…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025067
Número CAS: 98-57-7
EINECS: 202-682-7