Print…
5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0676-1G OR0676-250MG
APOSOR0676-1GEA 29 EUR
APOSOR0676-1G APOSOR0676-250MG
5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Fórmula: C9H6N2O3
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01313781
Número CAS: 6625-96-3