Print…
2-(Methylthio)benzylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Methylsulphanyl)benzylamine
OR0657-1G OR0657-250MG
APOSOR0657-1GEA 232 EUR
APOSOR0657-1G APOSOR0657-250MG
2-(Methylthio)benzylamine
2-(Methylthio)benzylamine
Fórmula: C₈H₁₁NS
Ponto de ebulição: 139…141 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00831039
Número CAS: 56004-83-2
UN: 1760
ADR: 8,III