Print…
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0650-1G
APOSOR0650-1GEA 0 EUR
APOSOR0650-1G
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C5H6N2O2
Ponto de Fusão: 236…240 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00462235
Número CAS: 402-61-9