Print…
1-Methyl-4-piperidone 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: N-Methyl-4-piperidone
OR0648-25G OR0648-100G OR0648-5G
APOSOR0648-25GEA 62.5 EUR
APOSOR0648-25G APOSOR0648-100G APOSOR0648-5G
1-Methyl-4-piperidone 98+%
1-Methyl-4-piperidone
Fórmula: C₆H₁₁NO
Ponto de ebulição: 55…58 °C/10mmHg
Densidade: 0,973 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006191
Número CAS: 1445-73-4
EINECS: 215-895-5
UN: 2733
ADR: 3+8,III