Print…
4-Ethynyltoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Ethynyl-4-methylbenzene, p-Tolylacetylene
OR0642-25G OR0642-5G OR0642-100G
APOSOR0642-25GEA 92.8 EUR
APOSOR0642-25G APOSOR0642-5G APOSOR0642-100G
4-Ethynyltoluene
4-Ethynyltoluene
Fórmula: C₉H₈
Ponto de ebulição: 168…170 °C
Ponto de Fusão: 23 °C
Densidade: 0,916 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008571
Número CAS: 766-97-2
UN: 3295
ADR: 3,III