Print…

Ácido 4-Nitro-m-toluico

Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção

OR0637-100G OR0637-500G
APOSOR0637-100GEA 0 EUR
APOSOR0637-100G APOSOR0637-500G
Ácido 4-Nitro-m-toluico
Ácido 4-Nitro-m-toluico
Fórmula: C₈H₇NO₄
Ponto de Fusão: 215…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007168
Número CAS: 3113-71-1
EINECS: 221-479-4

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR