Print…
2-Methylindan-1-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Methyl-1-indanone
OR0627-25G OR0627-5G
APOSOR0627-25GEA 415 EUR
APOSOR0627-25G APOSOR0627-5G
2-Methylindan-1-one
2-Methylindan-1-one
Fórmula: C₁₀H₁₀O
Ponto de ebulição: 93…95 °C/4mmHg
Densidade: 1,064 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192303
Número CAS: 17496-14-9