Print…
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0617-10G OR0617-25G OR0617-100G
APOSOR0617-10GEA 0 EUR
APOSOR0617-10G APOSOR0617-25G APOSOR0617-100G
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester
Fórmula: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃
Ponto de Fusão: 25…27 °C
Densidade: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00800680
Número CAS: 6725-44-6