Print…
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methylcyclopentane-1,3-dione
OR0612-100G OR0612-25G OR0612-5G
APOSOR0612-100GEA 84.1 EUR
APOSOR0612-100G APOSOR0612-25G APOSOR0612-5G
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
Fórmula: C₆H₈O₂
Peso Molecular: 112.13 g/mol
Ponto de ebulição: 213
Ponto de Fusão: 212…216 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001406
Número CAS: 765-69-5
EINECS: 212-153-2