Print…
4-(Methylsulphonyl)phenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0562-100G OR0562-25G OR0562-5G
APOSOR0562-100GEA 198 EUR
APOSOR0562-100G APOSOR0562-25G APOSOR0562-5G
4-(Methylsulphonyl)phenol
4-(Methylsulphonyl)phenol
Fórmula: C₇H₈O₃S
Ponto de Fusão: 82…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047806
Número CAS: 14763-60-1