Print…
2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR0556-1G OR0556-5G OR0556-10G
APOSOR0556-1GEA 132 EUR
APOSOR0556-1G APOSOR0556-5G APOSOR0556-10G
2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
Fórmula: C₁₃H₂₀N₂O
Ponto de Fusão: 70…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00711879
Número CAS: 127222-69-9