Print…
2-[4-(Isobutyl)phenyl]propionyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR0555-250MG OR0555-500MG
APOSOR0555-250MGEA 207 EUR
APOSOR0555-250MG APOSOR0555-500MG
2-[4-(Isobutyl)phenyl]propionyl chloride
2-[4-(Isobutyl)phenyl]propionyl chloride
Fórmula: C₁₃H₁₇ClO
Ponto de ebulição: 120 °C/1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01764800
Número CAS: 34715-60-1