Print…
4-Iodo-o-toluidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-iodotoluene, 4-Iodo-2-methylaniline
OR0552-100G OR0552-25G OR0552-5G
APOSOR0552-100GEA 95.7 EUR
APOSOR0552-100G APOSOR0552-25G APOSOR0552-5G
4-Iodo-o-toluidine
4-Iodo-o-toluidine
Fórmula: C₇H₈IN
Peso Molecular: 233.05 g/mol
Ponto de ebulição: 279
Ponto de Fusão: 86…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025299
Número CAS: 13194-68-8
EINECS: 236-154-2