Print…
5-Mercapto-4-pentyl-4H-1,2,4-triazol-3-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Hydroxy-4-pentyl-1,2,4-triazole-3-thiol
OR0536-1G OR0536-5G
APOSOR0536-1GEA 89.9 EUR
APOSOR0536-1G APOSOR0536-5G
5-Mercapto-4-pentyl-4H-1,2,4-triazol-3-ol
5-Mercapto-4-pentyl-4H-1,2,4-triazol-3-ol
Fórmula: C₇H₁₃N₃OS
Ponto de Fusão: 146…149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00207999
Número CAS: 117987-05-0