Print…
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0535-100G OR0535-25G OR0535-500G
APOSOR0535-100GEA 40.6 EUR
APOSOR0535-100G APOSOR0535-25G APOSOR0535-500G
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅NO₅
Ponto de Fusão: 229…236 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007110
Número CAS: 619-14-7
EINECS: 210-580-9