Print…
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0526-100G OR0526-25G OR0526-5G
APOSOR0526-100GEA 140 EUR
APOSOR0526-100G APOSOR0526-25G APOSOR0526-5G
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 175 °C/1mmHg
Ponto de Fusão: 107…109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002231
Número CAS: 876-02-8
EINECS: 212-880-5