Print…
Hydrochlorothiazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR0507-25G OR0507-100G
APOSOR0507-25GEA 87 EUR
APOSOR0507-25G APOSOR0507-100G
Hydrochlorothiazide
Hydrochlorothiazide
Fórmula: C₇H₈ClN₃O₄S₂
Ponto de Fusão: 273…275 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051765
Número CAS: 58-93-5
EINECS: 200-403-3