Print…
3,3-Dimethylbutyric acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,3-Dimethylbutanoic acid, tert-Butylacetic acid
OR0494-100G OR0494-500G OR0494-1KG
APOSOR0494-100GEA 26.1 EUR
APOSOR0494-100G APOSOR0494-500G APOSOR0494-1KG
3,3-Dimethylbutyric acid
3,3-Dimethylbutyric acid
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Peso Molecular: 116.16 g/mol
Ponto de ebulição: 185…190 °C
Ponto de Fusão: –11 °C
Densidade: 0.9124 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002715
Número CAS: 1070-83-3
EINECS: 213-982-2
UN: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01537