Print…
2-Amino-3-hydroxypyridin
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR0493-100G OR0493-500G OR0493-1KG
APOSOR0493-100GEA 0 EUR
APOSOR0493-100G APOSOR0493-500G APOSOR0493-1KG
2-Amino-3-hydroxypyridin
2-Amino-3-hydroxypyridin
Fórmula: C₅H₆N₂O
Ponto de Fusão: 166…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006317
Número CAS: 16867-03-1
EINECS: 240-886-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III