Print…
3-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-1-propanol 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Fmoc-β-Ala-ol, 3-(Fmoc-amino)-1-propanol
OR0487-100G OR0487-25G
APOSOR0487-100GEA 278 EUR
APOSOR0487-100G APOSOR0487-25G
3-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-1-propanol 95+%
3-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-1-propanol
Fórmula: C₁₈H₁₉NO₃
Ponto de Fusão: 124…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00409484
Número CAS: 157887-82-6