Print…
1-Boc-4-(4-carboxybenzyl)piperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Boc-4-(4-Carboxybenzyl)piperazine, 4-(4-Carboxybenzyl)piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-{[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]methyl}benzoic acid
OR0480-1G OR0480-5G
APOSOR0480-1GEA 89.9 EUR
APOSOR0480-1G APOSOR0480-5G
1-Boc-4-(4-carboxybenzyl)piperazine
1-Boc-4-(4-carboxybenzyl)piperazine
Fórmula: C₁₇H₂₄N₂O₄
Peso Molecular: 320.39 g/mol
Ponto de Fusão: 212…213 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04974012
Número CAS: 479353-63-4