Print…
Ethyl 2-phenylpropionate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-phenylpropanoate
OR0476-1G OR0476-250MG
APOSOR0476-1GEA 55.1 EUR
APOSOR0476-1G APOSOR0476-250MG
Ethyl 2-phenylpropionate
Ethyl-2-phenylpropionate
Fórmula: C₁₁H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 122 °C/20mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00795471
Número CAS: 2510-99-8